Stampa…
VWR®, Vortexer multitubo
Fornitore: VWR Collection
444-7063EA 4470 EUR
444-7063 444-7061 444-0987
VWR®, Vortexer multitubo
Agitatori Agitatori vortex
Progettato per contenere più provette, rack per provette, fiale o cilindri. L'azione vorticosa viene creata fissando la parte superiore della nave in posizione e consentendo al fondo di muoversi liberamente in un'orbita definita. Due montanti in acciaio inossidabile mantengono saldamente in posizione la piastra di supporto per una miscelazione silenziosa e senza rumori. La piastra di supporto è facilmente regolabile allentando le manopole e spostando la piastra di supporto su e giù. La scanalatura circolare attorno alla parte superiore del montante più alto consente di allontanare la piastraMore Product Information