Stampa…
VWR®, Accessori per agitatori con centrifuga analogici, digitali e a impulsi
Fornitore: VWR Collection
444-7047EA 374 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Accessori per agitatori con centrifuga analogici, digitali e a impulsi
Agitatori Agitatori vortex
Il kit supporto tubo (444-7047) è composto da:
  • Inserire il fermo
  • Portatubo per 10 tubi da Ø 9 mm, 8 tubi da Ø 13 mm
  • Portatubo per 8 tubi da Ø 14 mm, 8 tubi da Ø 19 mm
  • Portatubo per 8 tubi da Ø 25/29 mm, 5 tubi da Ø 20 mm
  • Due imbracature per imbarcazioni (esempio Erlenmeyer)
  • Inserto in schiuma senza fori
Attacco e inserti in espanso per micropiastre (444-0210)
Set di due inserti in schiuma per micropiastre (444-0219) e un fermo per inserto (444-7048)
Supporto per inserti e inserti in espanso per microprovette (444-0209)
Set di due inserti in schiuma per microprovette (444-0218) e un fermo per inserti (444-7048)
Supporto singolo (444-0217):
Per tutti gli agitatori con centrifuga e provette lunghe da 64 a 114 mm, Ø minimo 19 mm. Miscelazione senza intervento dell'operatore. Montaggio semplice, senza l'ausilio di attrezzi. Contiene provette per centrifuga da 15 o 50 ml.
Adattatori per tubi per fiale (444-0212 e 444-0213)
Dispositivi di bloccaggio per un massimo di quattro fiale o tubi. Disponibile in due formati:
Per fiale/provette da 15 a 17 mm Ø
Per fiale/provette da 10 a 17 mm Ø
Attenzione: * Utilizzabile esclusivamente con il relativo dispositivo di bloccaggio 444-7048
** Utilizzabile esclusivamente con portaprovette 444-0217