Stampa…
Agitatore vortex, Disruptor-Genie®
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-D258 SI-D268 SI-D278 SI-DD78 SI-DD58 SI-DD68
444-0943EA 945 EUR
444-0943 SCIISI-D268 444-0944 444-0946 444-0945 SCIISI-DD68
Agitatore vortex, Disruptor-Genie®
Agitatori Agitatori vortex
Un'alternativa economica agli apparecchi a ultrasuoni per la separazione cellulare. L'agitatore offre numerose possibilità di miscelazione e lavorazione a vortice in contemporanea con elevato regime di rotazione ed elevata frequenza di disgregazione. Ideale per la separazione rapida di cellule di amido, batteri, tessuti vegetali e animali.
  • Timer: 0 - 15 minuti, modalità in continuo senza timer
  • Possibilità di utilizzo in camere fredde o incubatori
Informazioni per l'ordine: Supplied with quick change standard pop-off cup for use as standard vortex mixer with single test tubes, and universal holder for up to 12×1,5 or 2,0 ml microcentrifuge tubes.