Stampa…
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Fornitore: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 236 EUR
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Agitatori Vortex, Vortex-Genie®
Agitatori Agitatori vortex
Agitatori Vortex robusti e affidabili con struttura in metallo solido e piedini in gomma che ne garantiscono la stabilità.
Vortex-Genie® 1 è caratterizzato da un funzionamento a sfioramento e velocità fissa; ideale per la centrifugazione intensa di campioni difficili.
  • Ampia gamma di attacchi disponibili
  • Vortex-Genie ® 2T con funzione timer; sfioramento 1 to 60 sec, senza intervento 1 to 60 min o continuo
  • Utilizzabili in camere fredde o incubatori
Vortex-Genie® 2 ha una velocità variabile per una miscelazione precisa da delicata a vigorosa e offre un controllo senza intervento o a sfioramento. La miscelazione impedisce il versamento, anche con le provette aperte.
Vortex-Genie® 2T presenta le stesse caratteristiche del Vortex-Genie® 2, e, in aggiunta, una funzione timer integrato; inoltre può essere utilizzato in modalità continua non temporizzata.
Informazioni per l'ordine: Vortex-Genie® 1 è dotato di serie di una vaschetta estraibile a cambio rapido per provette singole. Disponibile una piattaforma opzionale di 76 mm adatta per becher, matracci e provette multiple. Vortex-Genie® 2 e 2T sono dotati di serie con una vaschetta estraibile per provette singole e una piattaforma di 76 mm per becher, matracci e provette multiple.
Attenzione: A seconda della velocità
Kit di base per campioni multipli composto da una piattaforma di 152 mm, un inserto in espanso per 60 microprovette e un inserto in espanso per 1 micropiastra standard
Kit per campioni grandi ideale per miscelazione di becher, matracci e provette di grandi dimensioni. Il kit è composto da una piattaforma concava, 2 fasce elastiche, un inserto in espanso neutro, un inserto in espanso per 4 provette da 29 a 37 mm, un inserto in espanso per 8 provette da 14 a 29 mm e un inserto in espanso per 12 provette da 9 a 16 mm
Accessorio per fiale/provette di dimensioni ridotte per miscelazione vigorosa e completa di massimo quattro provette o fiale di Ø 15 to 17 mm
Accessorio per fiale/provette grandi per miscelazione vigorosa e completa di massimo quattro provette o fiale di Ø 10 to 17 mm