Stampa…
Agitatori per micropiastre, gamma Titramax
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 1230 EUR
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Agitatori per micropiastre, gamma Titramax
Agitatori Agitatori per micropiastre, accessori
Per una miscelazione vigorosa di piastre per microtitolazione. L'orbita di vibrazione di 1,5 mm garantisce l'assenza di fuoriuscita anche con recipienti pieni, l'orbita da 3 mm offre risultati di miscelazione senza pari anche con quantità minime. Gli agitatori sono ideati per il funzionamento continuo e sono dotati di una protezione da sovratemperatura e da una piattaforma isolata non soggetta a surriscaldamento.
  • Il sistema modulare Titramax 1000 può essere combinato con Incubator 1000 e cappa piatta
  • Funzione timer con segnale acustico per