Stampa…
Cappe da incubazione, TH 15 e TH 30
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
6161000 6162000
444-9391EA 4060 EUR
444-9391 444-9392
Cappe da incubazione, TH 15 e TH 30
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
Queste cappe da incubazione sono dotate di aperture su tre lati e sportello anteriore con apertura verso l'alto. Possono essere combinate con agitatori Edmund Bühler per sfruttare al meglio lo spazio sul banco, oppure come unità indipendenti. TH 15 può essere combinato con agitatori KS 15 o TiMix 5 e contenere matracci di Erlenmeyer da un litro, TH 30 è utilizzabile con agitatori SM 30 e può contenere matracci di Erlenmeyer da 2 litri.
  • Impostazione e visualizzazione digitale della temperatura
  • Il modello TH 30 è dotato di illuminazione standard e