Stampa…
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 1990 EUR
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
Termoagitatori per microprovette di facile utilizzo, con blocchi intercambiabili per 24 o 32 microprovette o una sola piastra a 96 pozzetti (senza bordo), con incubazione fino a 100 °C. Il motore potente e silenzioso genera una rotazione controllata e riproducibile nell'intero range di velocità che garantisce una distribuzione uniforme dell'ampiezza attraverso la piattaforma di agitazione. L'unità è facile da programmare e prevede l'avvio graduale per salvaguardare i campioni delicati. Sono disponibili diversi tipi di blocchi, adatti a soddisfare le esigenze delle diverse procedure di laboratorio standard.
  • Fasi di miscelazione e incubazione combinate e tempi di reazione ridotti
  • Il riscaldamento rapido permette di passare velocemente da un'applicazione all'altra, aumentando così la flessibilità e la resa operativa
  • Timer integrato, da 1 min a 96 ore, con allarme acustico e spegnimento automatico, o modalità in continuo
  • L'LCD a 2 righe visualizza i valori effettivi e impostati di temperatura, velocità di agitazione e tempo
  • Avvio rapido - accelerazione in 3 secondi alla velocità massima
  • La funzione di calibrazione della temperatura compensa le differenze di comportamento termico di provette e campioni differenti
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certificazioni: Conforme a IEC61010 parti 1 e 2
Informazioni per l'ordine: ulteriori blocchi intercambiabili da ordinare separatamente.