Stampa…
Agitatore con incubazione KS 4000 i/ic control
Fornitore: IKA
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 7924 EUR
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Agitatore con incubazione KS 4000 i/ic control
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
Agitatori con incubazione di facile utilizzo, ideali per funzionamento non presidiato in un ambiente a temperatura controllata. Ampio display a LED per impostazioni di velocità e orario e controllo temperatura PID integrato (mediante due sensori di temperatura PT1000). Controllo elettronico della temperatura e della velocità, vaschetta di raccolta con tubo flessibile di scarico sul retro dell'agitatore e rivestimento antimicrobico dei controlli per ridurre il numero di batteri.
  • Impostazione e visualizzazione digitale di velocità, tempo e temperatura; funzionamento continuo o con timer da 0 a 999 ore
  • Scatola di giunzione nell'area di lavoro per il collegamento di un sensore di temperatura aggiuntivo
  • Arresto automatico dell'agitazione all'apertura dello sportello o in caso di malfunzionamento dell'unità, per una maggiore sicurezza dell'utente
  • Modello KS 4000 ic Control collegabile ad un'unità di raffreddamento esterna, ad esempio KV600 opzionale
  • Tutte le funzioni possono essere controllate e documentate utilizzando il software labworldsoft® opzionale
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 30
Informazioni per l' accessorio: l'agitatore KS 4000 i Control contiene fino a 50 matracci da 25 ml, 48 da 50 ml, 25 da 100 ml, 16 da 250 ml o 12 da 500 ml.
*Unità di raffreddamento esterna da ordinare separatamente
Informazioni per l'ordine: senza accessori, da ordinare separatamente.