Stampa…
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 1230 EUR
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
I rotatori multifunzione a 360°, a velocità variabile e angolo variabile PTR-35 e PTR-60 offrono opzioni di miscelazione flessibili in un'unità compatta. Le applicazioni includono la miscelazione di microprovette, l'immunoprecipitazione e altre applicazioni di matrice di affinità, la prevenzione della coagulazione del sangue e la diagnostica del lattice. Il motore passo-passo produce una rotazione regolata e riproducibile in tutta la gamma di velocità. I ​​rotatori forniscono tutto ciò che è necessario per la miscelazione di particelle di diverse dimensioni.
  • Multifunzione: rotazione, moto tridimensionale, vibrazione
  • Tutti i movimenti possono impostati per funzionamento continuo o temporizzato; timer integrato: da 1 min a 24 ore con spegnimento automatico
  • Le singole fasi possono essere collegate, per una maggiore flessibilità
  • Utilizzabili a temperature da 4 a 40 °C (umidità relativa 80%, senza condensa), in incubatori o camere fredde
Rotazione verticale a 360° a onda lunga necessaria per particelle di grandi dimensioni.
Rotazione reciproca a onda lunga e media ideale per particelle di dimensioni medio-grandi.
Vibrazione a onda corta adatta per particelle di piccole dimensioni
Associando diverse fasi in una sequenza personalizzata è possibile ottenere tutte le seguenti combinazioni possibili: rotazione verticale a 360°; reciproca a 360°; vibrazione e reciproca a 360°; pausa e reciproca a 360°; reciproca; reciproca e pausa; vibrazione e reciproca. Per una miscelazione ottimizzata, sono configurabili programmi personalizzati con qualsiasi combinazione di componenti.
Informazioni per l'ordine: forniti con piattaforma standard per provette fino a Ø 15 mm, sono disponibili piattaforme alternative per provette più grandi o combinazioni di provette.