Stampa…
Agitatore ad asta, Reax 2
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 1410 EUR
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Agitatore ad asta, Reax 2
Agitatori Agitatori ad asta
Agitatore ad asta con movimento a spirale unidirezionale, progettato per una miscelazione omogenea; ideale per applicazioni in ematologia, diagnostica medica, prova dei materiali e biochimica. L'unità è dotata di quadrante analogico per regolare l'impostazione della velocità.
  • Progettati per un utilizzo continuo
  • Adattatore universale facile da sostituire che consente di utilizzare contenitori differenti
  • Ideale per utilizzi in condizioni controllate, possono essere utilizzati da 0 a 40 °C (umidità relativa 80%) in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Certificazioni: A norma DIN 38414 parte 4 - Determinazione degli effluenti nell'acqua. Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
Informazioni per l'ordine: fornito con tappetino di gomma antiscivolo. Accessori da ordinare separatamente.