Stampa…
Agitatori con piattaforma a moto tridimensionale (3D), serie Polymax
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-42205-00 542-40010-04 542-40005-11 543-42210-06 543-42205-06 542-40005-02 542-40010-02 543-42205-02 543-42210-02
444-1115EA 1980 EUR
444-1115 444-1457 444-1456 444-1459 444-1458 444-1474 444-1475 444-1481 444-1482
Agitatori con piattaforma a moto tridimensionale (3D), serie Polymax
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
Agitatore con piattaforma con moto rotativo tridimensionale, progettato per miscelazione omogenea, ideale per la distribuzione di cellule o soluti, preparazione di vetrini e gel per elettroforesi, piastre per coltura e matracci di Erlenmeyer. Il modello Polymax 2040 è adatto a recipienti e piastre di coltura di grandi dimensioni. Le unità sono dotate di indicatori a quadrante analogici per la regolazione della frequenza d'onda e della durata.
  • Sistema modulare, Polymax 1040 combinabile con Incubator 1000 e cappa piatta o alta
  • Funzione timer con segnale acustico per processi fino a 120 minuti
  • Scelta di unità con inclinazione fissa a un angolo di 5° o 10°
  • Modello Polymax 1040 con controllo analogico della velocità; modello Polymax 2040 con controllo digitale
  • Ideali per utilizzi in condizioni controllate, possono essere utilizzati da 0 a 50 °C (umidità relativa 80%) in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: Polymax 1040: IP 40, Polymax 2040: IP 20
Informazioni per l'ordine: forniti con tappetino in gomma antiscivolo. Accessori da ordinare separatamente. Accessori per Polymax 1040 di categoria D e per Polymax 2040 di categoria E; consultare "Accessori per agitatori Heidolph" alla fine della sezione relativa agli agitatori orbitali. Contattare l'ufficio Avantor di zona per maggiori informazioni.