Stampa…
Agitatori con moto tridimensionale, KS 15 B e KS 15 B Control
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
6173000 6172000
444-9220EA 2360 EUR
444-9220 444-9222
Agitatori con moto tridimensionale, KS 15 B e KS 15 B Control
Agitatori Agitatori con moto alternato
Agitatori con moto alternato, adatti per un funzionamento in continuo o con timer. Vassoio universale opzionale per massimo 5 pinze per matracci da 1000 ml o 9 da 500 ml, sistema a rack Combifix per 4 matracci di Erlenmeyer da 1000 ml o 6 da 500 ml. Possono ospitare diversi tipi di contenitori scegliendo dalla gamma di attacchi opzionali.
  • KS 15 B è dotato di controllo analogico, KS 15 B control è dotato di display digitale e nuovo controllo programmabile con funzionalità estese
  • Funzionamento in continuo o con timer da 0 a 120 min (