Stampa…
Agitatori con moto tridimensionale, HS 260
Fornitore: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3051 EUR
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Agitatori con moto tridimensionale, HS 260
Agitatori Agitatori con moto alternato
Agitatori piatti e compatti con regolazione elettronica della velocità e timer. Il modello Control è dotato di interfaccia RS232/analogica, posizionamento punta terminale integrato per campionamento a controllo robotizzato automatico e possibilità di controllare e documentare tutte le funzioni tramite il software labworldsoft® opzionale.
  • Funzionamento in continuo o temporizzato; modello Basic da 5 a 50 minuti, modello Control da 0 a 599 minuti
  • Il modello Basic dispone di un display a LED per la regolazione della velocità e del tempo, il modello Control dispone di un display digitale per la velocità, il tempo e la modalità operativa
  • Utilizzabili da 5 a 50 °C (umidità relativa 80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l' accessorio: l'agitatore HS 260 Basic/Control contiene fino a 56 matracci da 25 ml, 23 da 50 ml, 23 da 100 ml, 11 da 250 ml o 9 da 500 ml.
Informazioni per l'ordine: accessori non forniti, da ordinare separatamente.