Stampa…
Agitatori con moto tridimensionale, Promax
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
542-20020-00 543-22332-00 542-20020-05 543-22332-06 542-20020-02 543-22332-02
444-1420EA 3070 EUR
444-1420 444-1320 444-1255 444-1256 444-1473 444-1478
Agitatori con moto tridimensionale, Promax
Agitatori Agitatori con moto alternato
Gli agitatori Promax prevedono un movimento monodimensionale in avanti e indietro per una miscelazione vigorosa di matracci e imbuti separatori in applicazioni chimiche e utilizzano indicatori a quadrante analogici per l'alternanza della frequenza. L'alloggiamento incapsulato garantisce l'assenza di trasferimento di calore dal motore alla piattaforma e un gruppo motore sigillato isolato dalle perdite di liquido.
  • Velocità regolabile in continuo
  • Sistema modulare; combinazione di Promax 1020 con Incubator 1000 con scelta tra cappa bassa o alta
  • Timer di processo con segnale acustico per funzionamento non presidiato
  • Promax 1020; timer digitale fino a 999 minuti, Promax 2020; timer analogico fino a 120 minuti
  • Utilizzabili da 0 a 50 °C (umidità relativa all'80%), in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Informazioni per l'ordine: forniti con tappetino in gomma antiscivolo. Ampia gamma di supporti e dispositivi di fissaggio per un massimo di 4 imbuti separatori, matracci di Erlenmeyer e rulli di tensione disponibili separatamente. Accessori per Promax 1020 di categoria D e accessori per Promax 2020 di categoria E; consultare "Accessori per agitatori Heidolph" alla fine della sezione relativa agli agitatori orbitali. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.