Stampa…
Agitatori rotanti, serie Reax 20
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-20004-00 541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1304EA 3930 EUR
445-1304 445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Agitatori rotanti, serie Reax 20
Agitatori Agitatori ad asta
Agitatore ad asta con movimento a spirale unidirezionale, progettato per una miscelazione omogenea; ideale per applicazioni in ematologia, diagnostica medica, prova dei materiali e biochimica. Le unità sono dotate di controllo analogico per regolare l'impostazione della velocità.
  • La serie comprende diversi modelli per 4, 8 o 12 flaconi
  • Progettati per un utilizzo continuo
  • Fissaggio rapido e semplice dei flaconi
  • Fissaggio di recipienti fino a 270 mm di altezza con Ø massimo di 136 mm mediante piastra di tensione (opzionale)
  • Ideale per utilizzi in condizioni controllate, possono essere utilizzati da 0 a 40 °C (umidità relativa 80%) in incubatore o camera fredda
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
* Speed ranges of 0,5 - 8 min-1 and 2 - 32 min-1 are also available on request.
Certificazioni: A norma DIN 38414 parte 4 - Determinazione degli effluenti nell'acqua. Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21.
Informazioni per l'ordine: forniti con attacco per flaconi da due litri; sono disponibili attacchi per flaconi da 0,5 e 1 litro. Accessori da ordinare separatamente.
Attenzione: * Range di velocità 0,5 – 8 min-1, disponibile anche con range 2 – 32 min-1 su richiesta.