Stampa…
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Fornitore: Edmund Bühler GmbH
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 268 EUR
444-9114 444-9121 444-9122
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Agitatori Agitatori orbitali
Il vassoio universale Mini può contenere un massimo di 23 matracci da 10 ml, 15 da 25 ml, 15 da 50 ml, 15 da 100 ml, 6 da 250 ml, 4 da 500 ml, 3 da 1000 ml o 1 da 2000 ml o 1 rack per provette.
Il vassoio universale KM può contenere un massimo di 58 matracci da 10 ml, 29 da 25 ml, 27 da 50 ml, 24 da 100 ml, 12 da 250 ml, 8 da 500 ml, 5 da 1000 ml o 2 da 2000 ml o 3 rack per provette. Il vassoio ospita 4 imbuti separatori da 100 ml o 3 da 250 ml.