Stampa…
Agitatore per micropiastre, Variomag Monoshake e Teleshake
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1110 EUR
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Agitatore per micropiastre, Variomag Monoshake e Teleshake
Agitatori Agitatori per micropiastre, accessori
Agitatori ultrapiatti per micropiastre con trascinamento VARIOMAG, facilmente integrabili nei sistemi robotizzati. Il Monoshake è un agitatore a controllo diretto, con regolazione manuale della velocità a pulsante. Il Teleshake è identico al Monoshake con in più l'interfaccia RS232 per il controllo a distanza tramite unità di comando e software. Con una sola interfaccia RS232 è possibile controllare direttamente e in modo indipendente fino a un massimo di 14 unità indipendenti. Allo spegnimento dello strumento, la piastra dell'agitatore ritorna automaticamente nella posizione di azzeramento al centro.
  • Possibilità di scegliere tra la modalità di controllo diretto e la modalità di controllo a distanza tramite unità di comando e software.
  • La direzione e il tipo di movimento possono essere modificati rapidamente attraverso il software.
  • Interfaccia RS232 (eccetto Monoshake)
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 32
Informazioni per l'ordine: Il Monoshake è fornito completo di alimentatore; il Teleshake è fornito completo di alimentatore e cavo per interfaccia RS232.