Stampa…
Campionatore, StickProof
Fornitore: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 649 EUR
312-1176 300-0117
Campionatore, StickProof
Campionatori Campionatori per Solidi
Realizzato in acciaio inossidabile. Campionatore per polveri utilizzato nell'industria farmaceutica. Il canale di alimentazione conico della punta permette di raccogliere campioni di diverse dimensioni. StickProof è realizzato in un unico pezzo, senza bordi, scanalature o fessure per una semplice pulizia. Il campione può essere raccolto direttamente all'interno dell'apposito sacchetto e chiuso con un morsetto a pressione. StickProof: lunghezza 410 mm; Ø del foro 25 mm; lunghezza della camera 120 mm; sacchetti di campionamento: 170×120 mm.
  • L'estremità particolarmente sottile può essere inserita facilmente e in profondità
  • Campione di dimensione variabile, fino a 50 ml
  • In acciaio inossidabile V4A (1.4404)/AISI 316 L
Informazioni per l'ordine: il dispositivo è fornito completo di morsetto e 100 sacchetti in PE.