Stampa…
Carotatrice QuickPicker
Fornitore: BURKLE
5322-1300 5322-0300
312-1175EA 384 EUR
312-1175 312-0085
Carotatrice QuickPicker
Campionatori Campionatori per Solidi
In acciaio inox o PP, trasparente, flaconi per campioni in PE. QuickPicker è adatto per prodotti sfusi prelevati direttamente da sacchi, sacchetti o contenitori aperti. Il campione viene versato direttamente nei flaconi per campioni. Profondità di campionatura 30 cm; diametro 25 mm; lunghezza 50 cm; volume 75 ml.
  • Punta rimovibile
  • Facile da maneggiare e da pulire
  • Assenza di bordi e fessure
Informazioni per l'ordine: QuickPicker è fornito completo di 2 bottiglie di raccolta e di scovolino per la pulizia.