Stampa…
Avvolgicavo ad azionamento manuale
Fornitore: BURKLE
5309-0010 5309-0020 5309-0030
300-1023EA 203 EUR
300-1023 300-0015 300-0056
Avvolgicavo ad azionamento manuale
Mulinelli a mano
Gli avvolgicavo manuali vengono utilizzati per abbassare e sollevare in modo sicuro flaconi e cilindri da immersione alla profondità richiesta in condotti, pozzi e serbatoi. Possono essere utilizzati con diversi cavi o catene. In caso di raccolta di liquidi infiammabili o altamente infiammabili, gli avvolgicavo a mano elettroconduttivi devono essere utilizzati con un cavo di messa a terra. I flaconi da immersione devono essere realizzati in metallo antiscintilla.
  • Elevata capacità di avvolgimento fino a 150 m per cavo di diametro 2 mm
  • Larghezza avvolgicavo: interna 44 mm, esterna 55 mm; diametro avvolgicavo: interno 100 mm, esterno 180 mm
Informazioni per l'ordine: Cavo di discesa necessario da ordinare separatamente.