Stampa…
Campionatori per liquidi, TeleScoop
Fornitore: BURKLE
5354-0100 5354-0200 5355-0450 5354-4100 5354-0050 5354-5050 5354-5100 5354-5200 5355-0250 5354-2000 5354-3000 5355-0120 5355-0280 5355-0300 5355-0600 5354-5010 5354-5020 5355-0180 5354-2010
331-2131EA 81.1 EUR
331-2131 331-2132 331-2143 331-2145 331-2130 331-2120 331-2121 331-2122 300-0026 331-0040 331-0041 300-0037 300-0038 300-0039 300-0040 331-0042 300-0061 300-0237 129-1784
Campionatori per liquidi, TeleScoop
Campionatori Campionatori per fluidi
In PP e alluminio. Per il campionamento da piscine, serbatoi, pozzetti o acque superficiali. È possibile prelevare i campioni da una profondità massima di 6 metri utilizzando l'apposita asta telescopica regolabile in alluminio. Le aste possono essere equipaggiate con diversi strumenti utilizzando il pratico giunto a pressione (becher orientabile, becher a pendolo oscillante, portaflacone, becher in acciaio inox e retino di raccolta).
  • For industry and water treatment
Angular beaker adaptable to different container shapes by adjustable angle setting (upMore Product Information