Stampa…
Agitatori a rulli per la produzione cellulare, sistema di controllo standard, Wheaton®
Fornitore: DWK Life Sciences
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 13870 EUR
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Agitatori a rulli per la produzione cellulare, sistema di controllo standard, Wheaton®
Agitatori a rulli
Questo agitatore a rulli per la produzione cellulare standard consente flessibilità per lo scale-up e la produzione di colture cellulari monostrato in bottiglie a rulli standard. Il sistema consiste in un'unità di azionamento di base e un piano di rulli a cinque posizioni a cui possono essere aggiunti altri ripiani. Un potente motore CC, con controllo della velocità soft-start, guida le bottiglie attraverso una serie di cinghie resistenti e antiscivolo. L'azionamento per tutte le posizioni è un sistema di azionamento a trazione positiva per bottiglie di plastica leggere, in cui ogni rullo è azionato individualmente.
  • Alloggia bottiglie da 108 a 121 mm di diametro e fino a 550 mm di lunghezza
  • Rotazione delicata a rampa controllata digitalmente, accurata a 0,1 rpm
  • Motore senza spazzole di precisione esente da manutenzione
  • LCD luminoso per facilitare la navigazione
  • Disponibili diverse configurazioni di ripiani e capacità per la flessibilità di processo
Power: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Velocità della bottiglia: da 0,25 a 5,3 rpm (bottiglia da 110 mm)
Attenzione: da non usare a temperature superiori a 40 °C.
Informazioni per l'ordine: Fornito senza recipienti (disponibili separatamente).