Stampa…
Sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie, Wheaton®
Fornitore: DWK Life Sciences
W348923-C
734-1164EA 2570 EUR
734-1164
Sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie, Wheaton®
Agitatori a rulli
Il sistema di coltura a rulli da banco per mini-bottiglie è progettato per la miscelazione e l'agitazione su scala ridotta per bottiglie troppo piccole per un dispositivo a rulli standard. Ideale per bottiglie di siero 30 ml o superiori, bottiglie da 100 - 125 ml per terreni di coltura o provette per coltura 38×200 mm per la crescita e l'osservazione di singoli embrioni di pollo o ratto. La misura compatta lo rende adatto per laboratori con spazio limitato e per l'uso in camere fredde e incubatori standard. Ogni singola unità piano può contenere almeno quattro flaconi.
  • Continuous rotation of cylindrical bottles at predetermined optimum speeds provides better distribution of media and uniform gassing
  • System allows precise speed control of the bottles and is designed to compensate for sudden or prolonged line voltage changes
  • Roller shafts are mounted in self-lubricating nylon bearings, which eliminates many maintenance problems
  • Able to accommodate bottles 38 to 60 mm in diameter, up to 240 mm long, with bottle speeds of 3 to 45 rpm (38 mm bottle) and 2 to 30 rpm (60 mm bottle)
  • Supplied without vessels (available separately)
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Attenzione: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding +40 °C.