Stampa…
MediLine, frigoriferi da laboratorio, serie LKPv
Fornitore: Liebherr
LKPV8430 LKPV1423 LKPV6523
471-1018EA 0 EUR
471-1018 471-1050 471-1072
MediLine, frigoriferi da laboratorio, serie LKPv
Refrigeratori
Modelli MediLine per applicazioni gravose con raffreddamento ad aria forzata. Controller caratterizzato da allarmi per porta e temperatura, personalizzabili dall'utente. Il controller può essere bloccato.
  • Batteria ausiliaria da 72 ore per registrazione dei dati per 7,5 giorni per il controller in caso di interruzione della corrente elettrica; opzioni di interfaccia tra cui infrarossi e RS485 per la registrazione esterna dei dati
  • Ventilazione forzata dell'aria
  • Display digitale multifunzione e controller elettronico della temperatura
  • Maniglia ergonomica e porte con chiusura automatica
  • Sistemi di allarme integrati; porta aperta troppo a lungo, superamento della temperatura impostata
  • Dotato di ruote (due frenanti) e ripiani a griglia rivestiti in plastica
È disponibile una sonda di temperatura opzionale per il prodotto che consente la visualizzazione sul controller delle temperature dell'aria e del prodotto; grafico delle prestazioni disponibile su richiesta. Per informazioni dettagliate, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Range di temperatura da 0 o −2 fino a +16 °C (±3 °C); isolamento di 83 mm (temperatura ambiente max.: 43 °C).