Stampa…
Frigoriferi ventilati universali, GKv i GKPv
Fornitore: Liebherr
GKV6110 GKV6160 GKV7110 GKV7160
472-2386EA 0 EUR
472-2386 471-1083 472-2385 471-1084
Frigoriferi ventilati universali, GKv i GKPv
Refrigeratori
These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or 1 to 15 °C.
  • Regolazione elettronica della temperatura, con display digitale
  • Allarme temperatura e apertura porta
  • Sbrinamento automatico con evaporazione delle condense
  • Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
  • La porta è bloccabile e reversibile, autochiudente a 45° ma stabile a 90°
Interno in ABS, esterno in acciaio verniciato epossidico bianco o acciaio inox, isolamento ad alta densità 50 mm (consente il controllo della temperatura anche a +43 °C).
Informazioni per l'ordine: questo vano frigorifero è fornito con 4 piedini regolabili (150 to 180 mm).