Stampa…
Frigoriferi universali
Fornitore: Liebherr
KP4220
471-1087EA 0 EUR
471-1087
Frigoriferi universali
Refrigeratori
Frigoriferi per usi generici ideali per la conservazione di prodotti non critici.
  • Regolazione elettronica della temperatura con display digitale
  • Scongelamento da spento
  • Sportello sinistro o destro intercambiabile
Intervallo di temperatura: da 3 a 8 °C
Altri modelli su richiesta.