Stampa…
Rifrattometro manuale digitale, serie PAL
Fornitore: Atago
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 288 EUR
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Rifrattometro manuale digitale, serie PAL
Rifrattometri Rifrattometri manuali
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Per la serie PAL sono disponibili su richiesta più di 80 scale speciali per diversi prodotti: destrano, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, miele, latte di soia, acqua marina, acido citrico.
Informazioni per l'ordine: Supplied in storage case with pipette.