Stampa…
Rifrattometri digitali automatici, RX-5000α
Fornitore: Atago
3261 3271 3266
635-0147EA 9550 EUR
635-0147 635-0499 635-0505
Rifrattometri digitali automatici, RX-5000α
Rifrattometri Rifrattometri da banco
I modelli RX-5000α sono rifrattometri digitali automatici, i quali sono in grado di stabilire internamente la temperatura di misurazione e di misurare l'indice di rifrazione, il Brix o la concentrazione di vari liquidi in modo accurato e veloce.
The RX-5000α-Bev is suited for measuring the Brix degrees of beverages and sugar solutions. It has a flat sample stage for easier and faster cleaning of mobile liquids and beverages in place of the standard sample well of the other models.