Stampa…
Testate per pompe multicanale
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1720 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Testate per pompe multicanale
Pompe Teste della pompa Peristaltic Pump Heads
Modello C4, C8 e C12. Combinabile con i motori di pompe peristaltiche PD 5001, PD 5101 e PD 5201 utilizzando l'adattatore multicanali. Possibilità di azionamento contemporaneo di max. 12 canali di pompa. Dosaggio separato in diversi recipienti in un'unica fase di lavoro.
  • Sostituzione del tubo semplice e rapida
  • Possibilità di funzionamento anche con occupazione parziale della testata pompa
  • Portate per ogni canale selezionabili individualmente scegliendo le dimensioni dei tubi
  • 4 o 8 rulli riducono le pulsazioni
  • Anche durante il processo di convogliamento si