Stampa…
Testata per pompa peristaltica monocanale
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 638 EUR
224-1356 224-1357
Testata per pompa peristaltica monocanale
Pompe Teste della pompa Peristaltic Pump Heads
Modello SP quick 1,6 e 2,5 mm.
Per convogliamento a basse pulsazioni e rapida sostituzione dei tubi.
Modello SP quick 1,6 mm:
Portata: da 0,3 a 3 300 ml/min (a seconda del motore e del tubo utilizzati)
Per tubi con spessore della parete di 1,6 mm
A basse pulsazioni grazie a 5 rulli; rulli e portarulli in acciaio inox
Per il collegamento di due testate si deve scegliere la combinazione di SP quick e SP quick d
Sostituzione del tubo semplice e rapida
Modello SP quick 2,5 mm:
Portata: da 0,3 a 3 300 mL/min (a seconda del motore e del tubo utilizzati)
Per tubi con spessore della parete di 2,5 mm
A basse pulsazioni grazie a 5 rulli; rulli e portarulli in acciaio inox
Per il collegamento di due testate si deve scegliere la combinazione di SP quick e SP quick d
Sostituzione del tubo semplice e rapida