Stampa…
Rotori peristaltici
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 4440 EUR
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Rotori peristaltici
Pompe Azionamenti di pompe Peristaltic Pump Drives
Modelli PD 5201 e PD 5206 per applicazioni avanzate. Le pompe peristaltiche sono ideali per il trasporto e il dosaggio di soluzioni aggressive, abrasive o corrosive, oltre che per terreni di coltura sterili a bassa pressione. Il terreno di coltura da trasportare entra in contatto solo con il tubo, prevenendo qualsiasi contaminazione. Adatte per il trasporto di terreni di coltura estremamente viscosi fino a 10.000 mPas. Le pompe sono autoadescanti senza tenute o valvole. Possono essere utilizzate nell'industria alimentare per la filtrazione e la separazione, per il trattamento delle acque, in applicazioni di biotecnologia o di laboratorio di routine. Il terreno di coltura può essere trasportato sotto pressione e sotto vuoto. Motori esenti da manutenzione garantiscono una lunga durata della macchina. Le quantità spostate dalle testate pompa sono memorizzate nel programma, a seconda dei singoli tubi utilizzati, e indicate nel display digitale. Il software può essere ordinato separatamente come accessorio. Il rotore è controllato dal microprocessore. Dotate di interfaccia digitale RS232; è possibile controllare velocità, quantità dosata, portata, pausa e dimensione tubo. Display digitale di velocità (min⁻¹) e portata (ml/min). Display digitale del volume transitato (ml) in caso di dosaggio del volume. È disponibile il dosaggio intermittente con pause variabili. Oltre alla visualizzazione della portata, è possibile specificare anche il volume dosato. Calibrazione estremamente semplice del volume transitato (ml) e della portata (ml/min).
  • Interfaccia analogica e digitale RS232C per velocità, senso di rotazione e avvio/arresto
  • Controllo elettronico della velocità con elevato grado di accuratezza, ±0,5%
  • Rotazione reversibile (sinistra/destra)
  • Pulsante della velocità massima che accelera il riempimento e lo svuotamento del tubo
Modello PD 5201:
Flusso nominale con testate pompa monocanale da 0,3 - 729 ml/min, 0,005 - 336 ml/min con testate multicanale
Intervallo di velocità 5 - 120 min⁻¹
Impostazione velocità digitale e sistema di controllo velocità digitale con feedback
Disponibili con 2 testate pompa; SP quick e SP quick d in combinazione
Rotore multicanale con adattatore multicanale. Disponibili con testate pompa multicanale C 4, C 8 e C 12 (ordinare le testate pompa separatamente)
Quando si utilizzano testate pompa multicanale, il dosaggio del volume e il dosaggio intermittente sono indicati in µl sul display dello strumento (per misure tubo 0,2 - 0,9 mm)
Modello PD 5206:
Portata 1,6 - 3644 ml/min
Intervallo di velocità 24 - 600 min⁻¹
Impostazione velocità digitale e sistema di controllo velocità digitale con feedback
Il rotore non è adatto per testate pompa multicanale o testate pompa SP quick d