Stampa…
Pompe elevatrici per prodotti chimici
Fornitore: NRG DEVELOPMENTS
5702 5704CHEM
181-0301EA 127 EUR
181-0301 181-0302
Pompe elevatrici per prodotti chimici
Pompe Pompe a tamburo
Queste pompe elevatrici sono caratterizzate da aste dei pistoni in acciaio con manicotti in plastica che permettono il contatto con il fluido manipolato solo ai materiali compatibili. L'adattatore standard è adatto a filettature BSB da 2" o NPT da 2". In PP, con guarnizioni in PTFE.
  • Dotata di guarnizioni in PTFE per la massima resistenza chimica
  • Sono disponibili modelli adatti a contenitori da 20 a 210 litri
  • La versione da 20/25 litri ha una portata di 1/3 litri a corsa, la versione da 205 litri ha una portata di 1/2 litri a corsa