Stampa…
Pompe per fusti, Ultra-pure
Fornitore: BURKLE
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 988 EUR
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Pompe per fusti, Ultra-pure
Pompe Pompe a tamburo
Ideale per travasare liquidi di elevata purezza. L'eccellente resistenza chimica dei materiali PTFE e FEP a contatto con le sostanze consente anche il travaso di liquidi che corrodono anche materiali tradizionali come PP o PVC (eccetto fluoro elementare). Il rubinetto in PTFE impedisce la fuoriuscita di vapori nocivi e il gocciolamento di liquidi.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Disponibili a richiesta raccordi a vite per fusti standard
  • La regolazione continua della profondità di immersione della pompa garantisce un'ottimo svuotamento residuo