Stampa…
Pompe di decantazione, azionamento manuale, OTAL®
Fornitore: BURKLE
5005-1200 5005-1800 5005-3000 5005-4000 5005-6000 5005-1000 5005-1500 5005-7000
223-0006EA 127 EUR
223-0006 223-1112 223-1115 223-0061 223-0060 223-1130 223-1113 223-1000
Pompe di decantazione, azionamento manuale, OTAL®
Pompe Pompe a tamburo
Il tubo di immersione telescopico si adatta all'altezza del contenitore al momento dell'inserimento. Ciò garantisce una buona rimozione del liquido residuo e consente di utilizzare la pompa manuale con diversi contenitori.
  • Particularly compact, space-saving hand pump
  • Good pump capacity
  • With universal bungs made of soft PVC, for container openings of 30 to 70 mm Ø
Pompa a mano OTAL® in PP
Pompe a mano OTAL® con tubi di mandata in PP, resistenti ad acidi deboli, alcali e detergenti.
Pompa manuale OTAL® in PVDF
Pompa a mano OTAL® con tubi di mandata in PVDF,More Product Information