Stampa…
Pipette monocanale, elettroniche, Transferpette® electronic
Fornitore: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326 705330
613-4217EA 490 EUR
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326 BRND705330
Pipette monocanale, elettroniche, Transferpette® electronic
Pipette Pipette automatiche
La pipetta a pistone Transferpette® electronic unisce le caratteristiche ampiamente riconosciute delle pipette meccaniche BRAND ai vantaggi degli apparecchi elettronici.
  • Facile da usare: comandi intuitivi a menu, pulsante di espulsione colorato e documentazione tecnica semplice
  • Grazie al design standard ottimizzato del cono, è possibile utilizzare puntali BRAND® e di altri produttori
  • Vasta scelta di programmi: pipettaggio, miscelazione di campioni, pipettaggio inverso, pipettaggio per elettroforesi, erogazione, programma Easy Calibration per adattamenti rapidi a Transferpette® electronic senza strumenti e funzione "Refresh" della batteria
  • Autoclavabili (solo parte inferiore)
* Filtro
Informazioni per l'ordine: fornite con certificato di qualità, batteria e olio al silicone.