Stampa…
Pipette monocanale, elettroniche, volume variabile, Finnpipette™ Novus
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
46200000 46200100 46200300 46200400 46200500 46200600 46200700 46200800 46200200
613-0123EA 1060 EUR
613-0123 613-0125 613-0129 613-0131 613-0133 613-0135 613-0137 613-0139 613-0127
Pipette monocanale, elettroniche, volume variabile, Finnpipette™ Novus
Pipette Pipette automatiche
Questa pipetta elettronica offre ergonomia e prestazioni migliorate per le applicazioni di pipettaggio standard.
  • Design leggero ed ergonomico, estremamente facili da utilizzare
  • L'impugnatura può essere ruotata di 120° in modo da poter controllare il pipettaggio con il dito indice
  • Pulsante di espulsione a sfioramento che può essere utilizzato sia con la mano destra che con la mano sinistra
  • Schermo ampio, accesso al menu di secondo livello con un unico pulsante
  • 10 funzioni di pipettaggio e 9 livelli di velocità accessibili mediante un unico pulsante