Stampa…
Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile, mLINE®
Fornitore: Sartorius
725080 725070 725060 725050 725020 725030 725010 725090
613-4093EA 387 EUR
613-4093 613-4092 613-4091 613-4090 613-4089 613-5078 613-5125 613-5147
Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile, mLINE®
Pipette Pipette automatiche
Le pipette mLINE® offrono una combinazione esclusiva di caratteristiche nuove e brevettate per la massima accuratezza e precisione. Filtri integrati e sostituibili sui coni per evitare contaminazioni e danni delle pipette.
  • Display nitido e di facile lettura con numeri grandi e incrementi ridotti
  • Dotate di speciali coni a molla (meccanismo Optiload)
  • Tecnologia a stantuffo brevettata per ridurre al minimo lo sforzo per pipettare
  • Range volumetrico con codifica mediante colori per una facile selezione delle pipette, tappi con 5 codici colore
  • L'isolamento termico dei componenti interni migliora la precisione e la riproducibilità
  • Autoclavabili
Sono disponibili due tipi di filtri: filtro standard Safe-Cone e filtro Safe-Cone Plus. Si consiglia di utilizzare il filtro Standard per le applicazioni generiche e il filtro Plus per le applicazioni più impegnative, quali le attività con colture cellulari, batteriologiche e virologiche e di biologia molecolare.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for each pipette, one pipette holder, colour-coding caps and one calibration tool.
Starter Kit 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), colour coded tip racks for every pipette, one pipette holder, colour coded caps and one calibration tool.
Multipack 1 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 2 includes three mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 3 includes four mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 4 includes three mLINE® pipettes (0,5 - 10 µl, 20 - 200 µl 100 - 1000 µl), one 8-channel pipette (30 - 300 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,2 - 10 µl, 0,5 - 200 µl, 5 - 350 µl, 10 - 1000 µl) and a linear stand.
Multipack 5 includes five mLINE® pipettes (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), Sartorius Optifit Tip tray boxes (0,5 - 200 µl, 10 - 1000 µl, 5000 µl) and a linear stand.
Informazioni per l'ordine: le pipette mLINE® sono fornite singolarmente o in kit di base, confezionate in un sacchetto resistente.