Stampa…
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, mLINE®
Fornitore: Sartorius
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 1030 EUR
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, mLINE®
Pipette Pipette automatiche
Le pipette mLINE® offrono una combinazione esclusiva di caratteristiche nuove e brevettate per la massima accuratezza e precisione. Filtri integrati e sostituibili sui coni per evitare contaminazioni e danni delle pipette.
  • Display nitido e di facile lettura con numeri grandi e incrementi ridotti
  • Dotate di speciali coni a molla (meccanismo Optiload) consentono il caricamento dei puntali con forza costante equivalente su ogni canale applicando una forza minima
  • Tecnologia a stantuffo brevettata per applicazione con minima forza di pipettaggio
  • Range