Stampa…
Stufe da vuoto, serie Vacutherm®
Fornitore: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 11800 EUR
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Stufe da vuoto, serie Vacutherm®
Stufe Stufe a vuoto
Stufe a vuoto con camere in acciaio inossidabile, raccordi per vuoto, tubazione e valvola a sfera. Le unità sono progettate per l'essiccazione delicata di campioni termosensibili e sono dotate di protezione con limite di temperatura regolabile, classe di protezione 2 (DIN 12880, Parte 1).
  • I modelli M, con riscaldamento a mantello, hanno una temperatura massima di +200 °C, il trasferimento del calore avviene dalla camera a vuoto al carico, attraverso i ripiani
  • I modelli P, con riscaldamento a termoripiano, hanno una temperatura massima di +300 °C.