Stampa…
Camere climatiche per umidità, serie HCP
Fornitore: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 7919 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Camere climatiche per umidità, serie HCP
Camere di prova Camere umidostatiche
Camere umidostatiche con camera interna e alloggiamento in acciaio inox, resistenti alla corrosione per analisi climatiche a lungo termine a umidità e temperatura costanti. Ideali per le industrie di lavorazione alimentare, cosmetica, farmaceutica, biotecnologica ed elettronica. Le unità sono dotate di un sistema di autodiagnosi con indicazione dei guasti per il controllo della temperatura e dell'umidità. La camera di lavoro è riscaldata sui sei lati; questa caratteristica, assieme al controllo elettronico dell'umidità, impedisce la formazione della condensa al suo interno. L'acqua distillata viene fornita da un serbatoio esterno da 2,5 litri grazie ad una pompa automatica. Memoria interna da 1024 kB per tutti i dati principali, capacità di circa tre mesi a intervalli di un minuto. Conformità GLP assistita tramite interfaccia USB e software Celsius per programmazione registrazione dei parametri.
  • Controller a microprocessore PID multifunzione Perfect e display digitale a LED per tutti i parametri impostati e timer di programmazione settimanale con dispositivo RTC
  • Timer integrato per profili di temperatura fino a 40 rampe, ogni segmento è regolabile da 1 min a 999 h
  • Controllo attivo per l'umidificazione e la deumidificazione (20 - 95% UR) con visualizzazione digitale dell'umidità relativa, risoluzione 0,5%, accuratezza dell'impostazione 1%
  • Diverse funzioni di sicurezza, tra cui controller elettronico TWW indipendente a regolazione digitale per sovratemperatura di classe 3.1 (per proteggere campioni e incubatore), allarme acustico e visivo in caso di alta e bassa temperatura, alta e bassa umidità, sportello aperto e serbatoio dell'acqua vuoto
  • Lo sportello interno in vetro consente di osservare i campioni senza compromettere la temperatura nella camera, impedendo la contaminazione
  • La camera interna di tutti i modelli, compreso il sistema di ventilazione, i vassoi dell'acqua e tutti i sensori, può essere sterilizzata a 160 °C con un programma da 4 ore tramite STERICard
Informazioni per l'ordine: Unità fornite con software, scheda di memoria, certificato di calibrazione (misurazioni eseguite a 60 °C). Ripiani da ordinare separatamente. Per tutti i volumi delle camere > 56 litri è necessario ordinare in aggiunta almeno 2 ripiani o griglie. Accessori e opzioni montate in fabbrica, ad esempio le interfacce RS232, Ethernet e stampante, porte di accesso e documentazione, sono disponibili su richiesta. Per ulteriori dettagli, contattare Avantor.
Attenzione: Per i dettagli della gamma di mensole e griglie, si prega di visitare il sito vwr.com o contattare l'ufficio vendite locale di Avantor.