I mulini planetari consentono di polverizzare e miscelare, in poco tempo e senza perdite, materiali da morbidi e fibrosi a materiali fragili, medio-duri ed estremamente duri. Esempi applicativi: minerali, minerali grezzi, prodotti chimici, ceramiche, terreni, rifiuti domestici e industriali e preparazione di campioni per analisi spettrale. I mulini sono adatti per sperimentazioni a lungo termine e uso continuo, oltre che per macinazione a secco e a umido in tutti i settori industriali che richiedono un alto grado di riproducibilità, finezza, purezza e velocità. Le forze centrifughe elevate, unitamente all'alta energia di polverizzazione generata dal design del mulino planetario, consentono di ottenere altissime prestazioni. Il sistema di controllo permette all'operatore di controllare velocità, tempo di macinazione, direzione inversa e tempi di intervallo. I mulini soddisfano inoltre tutti i requisiti tecnici per la macinazione colloidale e hanno l'energia necessaria per i processi di alligazione meccanica. Le caratteristiche di sicurezza comprendono l'autodiagnosi di sicurezza e la camera ventilata e acusticamente isolata. Una memoria di backup in caso di interruzione dell'alimentazione garantisce la memorizzazione del tempo di macinazione restante. I kit per macinazione sono disponibili in sei materiali diversi che consentono la preparazione del campione senza contaminazione.
- Simultaneous processing of 1, 2 or 4 samples
- Extremely high fineness down to the submicron range
- Single button operation with graphics display and programmable start time
- Reproducible results due to digital parameter setting, 10 combinations of grinding parameters can be stored
- Automatic ventilation of grinding chamber for cooling grinding jars
Sono disponibili tre modelli da banco con stazione di macinazione singola (PM 100, PM 100 CM) con giara di capacità fino a 500 ml oppure con due stazioni di macinazione più piccole per una capacità totale di massimo 250 ml (2×125 ml - PM 200). Il modello PM 100 CM presenta un rapporto di velocità di 1:-1, la riduzione dimensionale è influenzata da pressione e attrito più che dall'impatto, il che si traduce in un'azione più delicata sul materiale. Il modello PM 400 è uno strumento da terra robusto e compatto munito di rotelle, con 4 stazioni di macinazione per giare di macinazione con volume nominale da 12 a 500 ml, per una resa elevata del campione con riproducibilità, finezza e purezza eccellenti.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30
* Depending on feed material
Certificazioni: Classe di protezione IP in accordo alle DIN EN 60529: IP 30
Informazioni per l' accessorio: Per macinazioni rapide ed efficaci sono disponibili giare e sfere di diversi formati e materiali. Sono caratterizzate da:
O-ring per una tenuta ermetica ottimale ai gas e alle polveri
Camicia protettiva in acciaio inox per le giare realizzate in materiali diversi dall'acciaio
Ampio gioco tra le flange della giara e il bordo del coperchio per facilitare al massimo l'apertura
Informazioni per l'ordine: le giare e le sfere di macinazione devono essere ordinate separatamente. The optional pressure and temperature measuring system PM GrindControl includes measuring transceiver, stationary transceiver, software, case and grinding jar (PM 100, PM 400).
Attenzione: * A seconda del tipo di materiale in ingresso