Stampa…
Mulino micrometrico MF 10 basic
Fornitore: IKA
2836000 2870900 2871000 2836002 2836003
412-1130EA 5500 EUR
412-1130 412-1131 412-1132 412-1128 412-1129
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulini
Mulino universale con gruppo motore potente per applicazioni di macinazione in continuo. Dopo essere stato macinato dalle testate di triturazione, il materiale passa attraverso un setaccio in acciaio inox intercambiabile e può essere raccolto in un recipiente con attacco a smeriglio standard.
  • Superficie di lavoro in acciaio inox facile da pulire
  • Possibilità di scegliere tra due diverse testate di triturazione utilizzabili con lo stesso gruppo motore
  • Testate di triturazione facilmente intercambiabili
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 22
Informazioni per l'ordine: Fornito di serie senza testate di triturazione e setacci. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Attenzione: * A seconda del tipo di materiale