Stampa…
Microscopi standard, B3
Fornitore: MOTIC
12220183 12220185
630-0089EA 111 EUR
630-0089 632-8984
Microscopi standard, B3
Microscopi
Microscopi a campo chiaro con ASC (Achromatic Super Contrast) o con obiettivi planacromatici (PL) appositamente progettati per applicazioni didattiche e cliniche nelle università e nei laboratori.
  • Plan achromatic objectives or:
  • φ = Phase contrast
  • ASC = Achromatic Super Contrast
Informazioni per l'ordine: Fornito con manuale di istruzioni, filtri blue, verde e giallo, olio di immersione e coperchio antipolvere.