Stampa…
Microscopi verticali, Primo Star
Fornitore: ZEISS
4907010006000 4155000040001
630-2582EA 0 EUR
630-2582 ZEIS4155000040001
Microscopi verticali, Primo Star
Microscopi
I microscopi Primo Star sono ideati per applicazioni didattiche.
  • Filter sets include blue, green and yellow filters
  • Eyepieces can be locked for safety in teaching laboratories
  • Restricted access to the bulb and fixed Köhler versions for ease of use
Il modulo iLED offre un illuminatore a LED da 455 nm progettato appositamente per rilevare tubercolosi e malattia del sonno mediante tecnica a fluorescenza, ottimizzata per fluorocromo Auramine.
Informazioni per l'ordine: Forniti con coperchio antipolvere e cavo di alimentazione.