Stampa…
Microplate dispensers, Multidrop® Combi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 28400 EUR
735-0393 735-0394
Microplate dispensers, Multidrop® Combi
Dispensatori per micropiastre
Sulla base della comprovata e affidabile gamma Multidrop™, il Multidrop™ Combi fornisce una velocissima erogazione di reagenti per i laboratori biotecnologici e farmaceutici. Il Multidrop™ Combi è notevolmente flessibile, erogando in piastre che vanno da 6 pozzetti a 1536 pozzetti con regolazione automatica dell'altezza d’erogazione per piastre low profile fino a quelle deep well.
  • Erogazione precisa con tecnologia a pompe peristaltiche in un’ampia gamma: da 0,5 a 2500 µl
  • Costi del reagente ridotti con bassi volumi di erogazione e volumi morti minimi
  • Funzionamento semplice con display grafico a base di icone
  • Elevata produttività con completa compatibilità con i robot
  • Il Multidrop™ Combi, dotato della funzione SMART, conta l'utilizzo della cassetta di erogazione e visualizza lo stato di calibrazione
Il Multidrop™ Combi combina le caratteristiche più versatili per la dispensazione di reagenti con prestazioni eccellenti per l’individuazione di nuovi farmaci e saggi in campo proteomico e genomico.