Stampa…
Camere di osservazione, Mini Chromato-Vue®
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0072-07 95-0072-01
630-0715EA 1040 EUR
630-0715 630-0714
Camere di osservazione, Mini Chromato-Vue®
Luci Camere di osservazione UV
La camera di osservazione C-10 è progettata per utilizzi con lampade UV compatte (da 4 W, ad esempio i modelli UVGL-15 o UVGL-25) o con lampade UV portatili (da 6 W, ad esempio il modello UVGL-58). Il sistema UV C-15G Mini combina la camera C-10 con la lampada UV multibanda UVGL-58 (254/365 nm).
  • Filtro per assorbire l'energia UV e proteggere gli occhi da pericolose radiazioni a onde corte
  • Comoda finestra di visione in morbida gomma con spazio adeguato per occhiali
  • Leggera tendina di accesso per un inserimento semplice e la schermatura della luce esterna
  • Pannello inferiore rimovibile per posizionare la camera su oggetti di grandi dimensioni o ingombranti per l'ispezione della fluorescenza
Cabinet interior (L×W×H): 229×254×178 mm
Cabinet exterior (L×W×H): 229×267×305 mm