Stampa…
Lampada UV portatile
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0104-02 95-0006-03 95-0004-10 95-0007-06 95-0005-06
730-1024EA 710 EUR
730-1024 733-2421 732-1109 732-0857 733-2365
Lampada UV portatile
Luci Lampade UV
Le lampade manuali UV sono utili strumenti di laboratorio per impiego universale. L'uso del supporto opzionale consente di avere le mani libere. Sono inoltre disponibili tubi di ricambio.
  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)
W×D×H: 81×378×64 mm.
Weight: 0,9 kg.