Stampa…
CO₂-Incubatore, BBD 6220
Fornitore: Thermo Scientific
50047981 51011659 51011660 51020241
390-0172EA 0 EUR
390-0172 390-2430 390-2441 390-0259
CO₂-Incubatore, BBD 6220
Incubatori CO₂ Incubators
These CO₂ incubators embody an innovative generation of equipment offering optimum protection from contaminants. They guarantee optimum repeatability of results. Thanks to their outstanding performance features the BBD 6220 and the Cytoperm®2 are predestined for all sectors making stringent demands on protection, safety and quality of work: in microbiological laboratories and with in vitro fertilisation as well as in cancer research or tissue engineering. Each incubator is characterised by reliability, safety and practical application characteristics complying with highest levels of quality.
  • Decontaminazione del vapore di umidificazione
  • Interno privo di condensa
  • Disinfezione ad aria calda completamente automatica
  • Regolazione supplementare del contenuto di ossigeno nell'atmosfera della camera utile nel Cytoperm® 2
Il diaframma di serie costituito da sei sportelli di vetro sigillati separatamente consente un accesso differenziato. Ciò consente di ridurre notevolmente i tempi di ripristino nel carico e scarico e ridurre al massimo i rischi di contaminazione (nel Cytoperm® 2).
Il vapore di umidificazione viene efficacemente decontaminato prima dell'ingresso nella camera di lavoro. Tutto il sistema di generazione del vapore è pertanto soggetto a una decontaminazione permanente e inoltre viene di nuovo disinfettato nella routine di disinfezione a 180 °C. Nel BBD 6220 l'interno viene disinfettato automaticamente a 180 °C senza necessità di smontare i ripiani e i sensori. La rispettiva fase di disinfezione viene visualizzata dall'indicatore di stato. Quindi l'apparecchio torna automaticamente alle condizioni di incubazioni iniziali.
Un collaudato sistema di riscaldamento a intercapedine d'aria assicura una stabilità uniforme delle temperature dell'interno e delle pareti. Al fine di prevenire la formazione di „subculture“ indesiderate, l'interno è privo di condensa - anche con elevata umidità.Controllo CO₂ : misurazione effettuata con cella di misurazione della conducibilità termica con funzioni di avvio e taratura automatiche, è possibile effettuare la disinfezione con riscaldamento a 180°C. Intervallo CO₂: 0 - 20%, accuratezza ±0,1 vol.%. L'umidità è controllata tramite un serbatoio di acqua esterno, misurazione dell'umidità effettuata con metodo capacitivo.