Stampa…
Omogenizzatori da laboratorio Stomacher® 80
Fornitore: Seward (FermionX)
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 2970 EUR
432-3110 432-3155
Omogenizzatori da laboratorio Stomacher® 80
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Gli omogeneizzatori da laboratorio Stomacher® consentono di miscelare e omogeneizzare un'ampia gamma di campioni da laboratorio in modo veloce e affidabile. Le macchine Stomacher® funzionano grazie all'azione esercitata da due palette con moto alternato su un campione racchiuso in un sacchetto di plastica sterile.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
Stomacher® 80 microBiomaster gamma da campioni 250 µl a 80 ml: Il microBiomaster Stomacher® 80 è dotato di un meccanismo a sportello regolabile che riduce o aumenta la distanza delle palette tra il campione e lo sportello durante il funzionamento. Ciò consente all'operatore di regolare la pressione di miscelazione ruotando il comando sullo sportello mentre la macchina è in funzione.
Stomacher® 80 Biomaster gamma da campioni 5 a 80 ml: Il Biomaster Stomacher® 80 è largamente utilizzato nel campo delle bioscienze e del settore sanitario per processare vari campioni derivati da piante tessuti animali e caolinite. È ideale per processare campioni potenzialmente infetti poiché i campioni sono contenuti sempre all'interno di sacchetti di plastica sterile. Questa metodologia previene il rilascio di aerosol in laboratorio e la contaminazione incrociata dei campioni. Questa macchina dal design compatto si adatta perfettamente alle cabine di sicurezza.
Compatto, dimensioni salvaspazio
Sistema di preparazione versatile per applicazioni life-science
Massima estrazione, eccellenti recupero e vitalità
Omogenizzazione dei campioni senza diluenti
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
Informazioni per l'ordine: Unità fornita completa di due spine: EU e UK.