Stampa…
VWR® LB 400, Frullatore da Laboratorio
Fornitore: VWR Collection
710-0632EA 3190 EUR
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Frullatore da Laboratorio
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Il frullatore compatto e facile da usare, per volumi di campione da 50 a 400 ml, miscela in modo efficiente campioni solidi o liquidi in qualsiasi sacchetto sterile (sacchetto semplice o filtro).
  • Estrazione ottimale dei microrganismi
  • I campioni vengono preparati rapidamente, pronti per l'analisi, eliminando le difficili fasi di pulizia
  • Lo sportello in acciaio inossidabile si apre completamente, consentendo una facile pulizia della camera di miscelazione in acciaio inossidabile
  • Sicuro e igienico: rischio minimo di infezione, nessun rischio di contaminazione